Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Power SYBR™ Green Kit
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15440984
Change view
Click to view available options
Volumen:
2.2 mL
5,5 mL
22 mL
Cantidad:
100 Preps
20 Preps
400 Preps
Tamaño de la unidad:
1 set
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen Cantidad unitSize
15440984 22 mL 400 Preps 1 set
15450984 5,5 mL 100 Preps 1 set
15445840 2.2 mL 20 Preps 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440984 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A25599
Esto permite realizar análisis de expresiones directamente de células cultivadas sin purificación de ARN
El formato en un solo paso de RT-PCR optimiza la muestra Cells-to-CT“ para responder” al flujo de trabajo más que nunca sin comprometer la sensibilidad y la especificidad y con un valor extraordinario.
  • Completo: el flujo de trabajo optimizado incluye reactivos de lisis celular con eliminación de ADNg y mezcla maestra RT-PCR de un paso Power SYBR Green
    Más rápido: preparación de muestras en 7 minutos, incluido el tratamiento con ADNasa, frente a los 30-60 minutos para la purificación tradicional de ARN
  • Sencillo: 12 pasos en total (preparación de muestras y RT-PCR en tiempo real combinados)
  • Sólido: realice análisis de expresión génica de entre 10 y 100.000 células por muestra; los resultados son equivalentes a los que se obtienen con ARN purificado
  • Estudie múltiples objetivos por muestra a un precio asequible
Producto acompañante: El kit de control Cells-to-CT SYBR Green se ha diseñado para su uso con productos Cells-to-CT SYBR Green. Este kit contiene un conjunto de primers de control endógeno (ACTB) para normalizar la variabilidad de la carga de muestras y un control artificial XenoRNA y el correspondiente conjunto de primers para controlar los efectos de la inhibición de PCR.
Análisis de expresión génica y genotipado, perfiles de expresión génica basados en PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Solución de lisis 22 ml; se debe almacenar a una temperatura de 2–8°C
• ADNasa I 220 µl, se debe almacenar a una temperatura de entre -5 to -30 °C
• Solución de parada, 2 x 1 ml; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C
• Mezcla para qPCR de un paso Power SYBR Green™ 20 ml; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C
• Mezcla de RT de un paso Power SYBR™ Green 320 µl, se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Sistema StepOnePlus™, Sistema StepOne™, Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores, Sistema 7500 Fast Dx, Sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, Sistema QuantStudio 7 Flex, Sistemas QuantStudio 3 y 5, Sistema QuantStudio 12k Flex, Sistema QuantStudio 6 Flex
Línea de productos Cells-to-CT™ y Power SYBR™ Green
Tipo de producto Kit de qPCR de un paso
Cantidad 400 Preps
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Tipo de reactivo Lisis celular
Tipo de muestra Célula, ARN
Material de partida 10-100,000 Cells
Volumen 22 mL