Learn More
Invitrogen™ Single Cell Lysis Kit
Descripción
Includes
100 μl de ADNasa I de una sola célula, 1 ml de solución de lisis monocelular 100 μl de solución de parada monocelular
El análisis monocelular tiene el potencial de transformar la investigación en ciencias de la vida. Sin embargo, la detección y cuantificación de cantidades diminutas de ARN contenidas en una sola célula sigue siendo un desafío importante.
- Preparación de muestras optimizada: permite la preparación de ARN para células individuales
- Diseño eficiente: al no haber pérdida de muestras se asegura la máxima sensibilidad
- Aplicación versátil: compatible con reacciones enzimáticas comunes
El kit de lisis monocatenaria Invitrogen permite la preparación de ARN de entre una y 10 células. El kit de lisis monocelular genera un lisado celular concentrado mediante la combinación optimizada del tampón de lisis, la solución de parada y la ADNasa. El lisado resultante es compatible con reacciones enzimáticas comunes como la transcripción inversa. La preparación de las muestras es rápida y se puede completar en solo siete minutos con dos pasos de pipeteo.
Al no haber pérdida de muestras se garantiza la máxima sensibilidad
El kit de lisis monocelular Invitrogen evita la necesidad de purificación tradicional de ARN. No hay transferencias de muestras, columnas o lavados que puedan llevar a la pérdida y/o dilución de la preciosa muestra. Todo el lisado se puede utilizar en reacciones posteriores, garantizando la máxima sensibilidad y precisión en los experimentos.
Compatible con reacciones enzimáticas comunes
Los reactivos del kit de lisis monocelular Invitrogen son idénticos a los reactivos de lisis del kit completo Single Cell-to-CT™ para análisis de RT-PCR en tiempo real de una a 10 células. Se han validado con varios kits de transcripción inversa, incluidos el kit de síntesis de ADNc SuperScript™ VILO™, el kit de ARN a ADNc de alta capacidad y el kit de transcripción inversa de microARN TaqMan™, para el análisis de ARNm así como objetivos de miARN. Como módulo independiente, el kit de lisis monocelular permite crear nuevos flujos de trabajo para ampliar las posibilidades del análisis unicelular. 100 preparaciones
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, PCR y PCR en tiempo real, extracción de ARN, PCR en tiempo real (qPCR), PCR en tiempo real directamente de muestras, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de muestras bacterianas, ARN total de sangre, purificación de ARN/ADN vírico
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene:
|
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | Ambion, Cells-to-CT |
| Tiempo de purificación | 7 min |
| Cantidad | 100 preps |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Objetivo | Lisado, listo para PCR en tiempo real |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq), RT-PCR |
| Tipo de producto final | Lisado |
| Mostrar más |