Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit
Beschreibung
El kit TaqMan Cells-to-CT 1-Step presenta un formato de un solo tubo de un paso RT-PCR que optimiza la “muestra para responder” al flujo de trabajo. La combinación de la sencilla tecnología de lisis Cells-to-CT con la capacidad de ciclo rápido de la mezcla maestra de RT-PCR de un paso permite obtener resultados más rápidamente con una manipulación limitada de las muestras.
- Completo: el flujo de trabajo optimizado incluye reactivos de lisis celular con eliminación de ADNg y mezcla maestra de RT-PCR TaqMan de un paso
- Más rápido que nunca: la preparación de muestras de 7 minutos, incluido el tratamiento con ADNasa, combinada con un paso de RT-PCR en tiempo real de 28 minutos, permite un flujo de trabajo de muestra a respuesta de aproximadamente 35 minutos
- Sencillo: 10 pasos en total (preparación de muestras y RT-PCR en tiempo real combinados)
- Sólido: realice análisis de expresión génica de entre 10 y 100.000 células por muestra; los resultados son equivalentes a los que se obtienen con ARN purificado
- Práctico: contiene suficientes reactivos para realizar cinco RT-PCR en tiempo real para cada muestra celular que prepare; esto le permite estudiar múltiples objetivos o realizar réplicas de RT-PCR
Los conjuntos de primers/sondas TaqMan se venden por separado.
El kit de control TagMan Cells-to-CT se ha diseñado para su uso con productos Cells-to-CT TaqMan. Este kit contiene un control endógeno (ACTB) para normalizar la variabilidad de la carga de muestras y un control artificial XenoRNA™ y el correspondiente ensayo de expresión génica TaqMan para controlar los efectos de la inhibición de PCR. Para su uso con Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema StepOnePlus, Sistemas de PCR en tiempo real QuantStudio, Sistema de termocicladores StepOne, Sistema Viia 7, Sistema 7500 Fast DX, Sistema 7500 Fast y Sistema 7900HT.
Análisis de expresión génica y genotipado, perfiles de expresión génica basados en PCR en tiempo real
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | • Solución de lisis 5,5 ml; se debe almacenar a una temperatura de 2–8 °C • ADNasa I 55 µl; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C • Solución de parada 500 µl; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30° C • Mezcla para qRT-PCR de un paso TaqMan™ 2,5 ml; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Sistema StepOnePlus™, Sistema StepOne™, Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores, Sistema 7500 Fast Dx, Sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, Sistema QuantStudio 7 Flex, Sistemas QuantStudio 3 y 5, Sistema QuantStudio 12k Flex, Sistema QuantStudio 6 Flex |
| Línea de productos | Cells-to-CT y TaqMan |
| Tipo de producto | Kit de qPCR de un paso |
| Cantidad | 100 preps |
| Mehr anzeigen |