Learn More
Invitrogen™ Cap Analog (m7G(5')ppp(5')G), 100 A254 Units
Código de producto. 10783077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 A254 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10783077 100 A254 U cada uno
1 options
Código de producto. 10783077 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM8052
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Includes
Tubo único (100 A254 U)
Para la síntesis de moléculas de ARN con una caperuza de 5' como parte de las reacciones de transcripción in vitro
El análogo de la caperuza Invitrogen [m7G(5')ppp(5')G] se utiliza para la síntesis de moléculas de ARN de 5' como parte de las reacciones de transcripción in vitro. Estas moléculas se traducen de forma más eficaz utilizando sistemas de traducción in vitro que los ARNm sin caperuza. 100 A254 U suministrados
  • Utilizado como un inhibidor altamente específico del paso de iniciación de la síntesis de proteínas.
  • Se ha sometido a pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa
  • Analizado para la síntesis eficiente de las transcripciones in vitro captadas utilizando el análogo de la caperuza en la transcripción in vitro funcional MEGAscript™ y las reacciones de traducción de lisado Retic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se suministra en un solo tubo para almacenarse a –70 °C o menos. Evite los ciclos múltiples de congelación/descongelación. Las alícuotas del producto pueden almacenarse a corto plazo a –20 °C.
Concentración 40 mM
Tipo de producto final Análogo de caperuza para transcripción in vitro, análogo de caperuza para ARNm
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm
Para utilizar con (equipo) mMessage mMAchine, MEGAscript
Método de etiquetado Etiquetado de ARN
Línea de productos Ambion
Tipo de producto Análogo de caperuza para ARNm, análogo de caperuza para ARNm sintético
Cantidad 100 A254 U
Condiciones de envío Hielo seco