Learn More
Invitrogen™ BSA, acetylated (20 mg/mL)
Código de producto. 10117054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 25mg
Tamaño de la unidad:
150 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10117054 6 x 25mg 150 miligramos
1 options
Código de producto. 10117054 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2614
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Estabiliza las reacciones enzimáticas para asegurar la ausencia de contaminantes
La BSA acetilada Invitrogen se utiliza como proteína portadora y como un estabilizador enzimático en el que la ausencia de contaminantes tales como nucleasas y proteasas es esencial. Se suministran seis tubos de 25 mg cada uno con una concentración de 40 a 50 mg/ml. El proceso de acetilación desactiva cualquier actividad de traza de nucleasa que pudiera estar presente. Mientras que el proceso de acetilación cambia las características de unión de BSA y la hace inhibitoria en reacciones de PCR, se agrega de manera rutinaria a digestiones de restricción. El peso molecular es de ∽66 kd. La BSA acetilada se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa.
Clonación, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20mg/ml
Forma física Líquido
Línea de productos Ambion
Cantidad 6 x 25mg
Envase Tubo