Learn More
Invitrogen™ ArrayControl™ RNA Spikes
Código de producto. 10341275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10341275 8 tubos paquete de 8
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10341275 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Añadir a la muestra de ARN para su uso como plantilla para preparar el ADN etiquetado
Cuando se hibrida a puntos complementarios en una matriz de genes, las sustancias añadidas de ARN ArrayControl se pueden utilizar para supervisar la eficacia de la transcripción inversa y la amplificación, el etiquetado y la hibridación de ARNa. También se pueden utilizar para evaluar la precisión, exactitud y consistencia de la impresión de matrices y la sensibilidad de protocolos. Además, las sustancias añadidas de ARN son una herramienta inestimable para la optimización de protocolos y la solución de problemas. Se pueden utilizar para la normalización de las señales Cy3 y Cy5, la determinación del rango dinámico y la orientación del portaobjetos. Las sustancias añadidas de ARN individuales también pueden omitirse para servir como control negativo para los cálculos de fondo. Las secuencias de sustancias añadidas de ARN han sido cuidadosamente elegidas para no tener homología con las secuencias de mamíferos que de otra manera podrían conducir a la hibridación cruzada a puntos específicos de genes. Cada sustancia añadida de ARN está purificada, cuantificada con precisión mediante espectrofotometría y tinción RiboGreen™ y sometida a pruebas para comprobar su estabilidad en condiciones muy estrictas. También se prueban para determinar la eficacia del etiquetado del ADNc utilizando métodos directos e indirectos. Su fabricación y cuantificación son consistentes entre lotes, por lo que las señales pueden compararse entre experimentos y para evaluar la reproducibilidad de la matriz.
  • Consta de 8 transcripciones de ARN individuales que varían en tamaño de 750 a 2.000 bases con una cola poli(A) 3' de 30 bases
  • Cada transcripción se suministra en un tubo que contiene 1 μg
  • Para la normalización y el control de experimentos de micromatrices
  • Para impresión de matrices y evaluación/optimización de protocolos
  • Supervise la eficacia de la transcripción inversa y el etiquetado del ADNc, la severidad de la hibridación y el fondo
  • Normalice la señales Cy™3 y Cy5
Análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatrices
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Enriquecimiento de ARN
Contenido y almacenamiento Las sustancias añadidas de ARN 1–8 deben almacenarse por debajo –de 70°C. El tampón TE debe almacenarse a –20 °C.
Etiqueta o tinte no conjugado
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Ambion, ArrayControl
Cantidad 8 tubos