Learn More
Invitrogen™ Soporte de anillo magnético (96 pocillos)
Código de producto. 10331425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10331425 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10331425 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM10050
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para precipitación de gránulos paramagnéticos a partir de microplacas estándar de 96 pocillos con fondo en U
  • El soporte tiene una base de plástico en una superficie para placa de microtitulación SBS de 96 pocillos estándar
  • Usa 96 anillos magnéticos permanentes extremadamente fuertes para una separación magnética fácil y rápida
  • Gránulos paramagnéticos en una placa con fondo en U se sedimentan en forma de rosco de aproximadamente 6 mm de diámetro, lo que permite una fácil extracción del sobrenadante con un robot o con una pipeta multicanal
  • Se coloca plano en una mesa de laboratorio, así como en un adaptador para placas de microtitulación en estaciones de trabajo robotizadas
Sanidad animal, preparación de muestras de sanidad animal, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de muestras bacterianas, ARN total de sangre, purificación de ARN/ADN viral
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) Soporte magnético
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Ambion
Cantidad 1 unidad
Tipo Soporte magnético