Learn More
Invitrogen™ Acetato de amonio (5 M), sin ARNasa
Código de producto. 10534645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10534645 100 mL cada uno
10075664 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10534645 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9070G
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
La solución de 5 M de acetato de sodio de calidad para biología molecular Invitrogen™ se suministra en un frasco de 100 ml. La solución cuenta con certificación de ausencia de ARNasa, es económica y está lista para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetato de amonio
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Concentración 5 M
Tipo de empaquetado Frasco
Línea de productos Ambion
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido