Learn More
Invitrogen™ Amino Allyl MessageAmp™ II aRNA Amplification Kit
Código de producto. 10798838
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10798838 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10798838 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1753
Includes
60 μl de primer T7 Oligo(dT); 22 μl de transcriptasa inversa ArrayScript™; 22 μl de inhibidor de ARNasa; 42 μl de tampón de primera cadena 10X; 170 μl de mezcla de dNTP; 210 μl de tampón de segunda cadena 10X; 42 μl de ADN polimerasa; 22 μl de ARNasa H; 84 μl de mezcla de enzimas T7; 84 μl de tampón de reacción 10X; 95 μl de solución UTP 50 mM; 64 μl de 5-(3-amino alilo)-UTP 50 mM; 255 μl de mezcla de ATP, CTP, GTP; 40 μl de primers de segunda ronda; 10 μl de ARN de control 1 mg/ml; 1,75 ml de agua libre de nucleasas; 400μl de tampón de acoplamiento; 440μl de DMSO; 180μl de hidroxilamina 4M; 40 ml de tampón de lavado; 7 ml de tampón de unión de ADNc; 20 ml de tampón de unión de ARNa; 20 cartuchos de filtro de ARNa; 40 tubos de recogida de ARNa; 20 cartuchos y tubos de filtro de ADNc; 20 tubos de elución de ADNc; 10 ml de agua libre de nucleasas; 20 cartuchos de filtro de ARNa etiquetado; 20 tubos de elución de ARNa etiquetado
Proporciona reactivos para la amplificación de ARNa con incorporación de aminoalilo NTP
Síntesis mejorada de ADNc de primera y segunda cadena
En el kit se incluye ArrayScript™ RT, una transcriptasa inversa M-MLV de ingeniería racional que ofrece una producción equivalente o superior de ADNc de longitud completa en comparación con otras enzimas. La reacción de síntesis de ADNc de segunda cadena también se ha optimizado para ser compatible con los productos de ADNc de primera cadena generados con ArrayScript RT para permitir la máxima conversión de ADNc de primera cadena en plantillas de ADNc bicatenario de longitud completa.
Aumento de la eficacia de etiquetado de su ARNa
El kit de amplificación de ARNa MessageAmp II de aminoalilo incorpora aminoalilo NTP en el ARNa seguido por el acoplamiento de su grupo amino reactivo a una etiqueta de éster NHS (por ejemplo, Cy u otro colorante). Esta estrategia ofrece varias ventajas sobre la incorporación directa de NTP etiquetados. La incorporación directa de NTP etiquetados es ineficiente y tiene como resultado bajos rendimientos y baja actividad específica de ARNa y altos costes. A diferencia de los NTP etiquetados, los NTP modificados con aminoalilo se incorporan casi tan eficientemente como los NTP no modificados y son mucho menos costosos que los NTP acoplados con colorante.
  • El kit incluye reactivos suficientes para 20 reacciones
  • No se incluyen los colorantes Cy™
Etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatriz, amplificación de ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de amplificación de ARNa
Contenido y almacenamiento • 60 µl de primer T7 Oligo(dT) (-20 °C)
• 22 µl de Transcriptasa inversa ArrayScript™ (-20 °C)
• 22 µl de inhibidor de la ARNasa (-20 °C)
• 42 µl de tampón de primera cadena 10X (-20 °C)
• 170 µl de mezcla de dNTP (-20 °C)
• 210 µl de tampón de segunda cadena 10X (-20 °C)
• 42 µl de ADN polimerasa (-20 °C)
• 22 µl de ARNasa H (-20 °C)
• 84 µl de mezcla de enzimas T7 (-20 °C)
• 84 µl de tampón de reacción 10X (-20 °C)
• 95 µl de solución UTP 50 mM (-20 °C)
• 64 µl de 5-(3-amino alil)-UTP 50 mM (-20 °C)
• 255 µl de mezcla de ATP, CTP, GTP (-20 °C)
• 40 µl de primers de segunda ronda (-20 °C)
• 10 µl de ARN de control 1 mg/ml (-20 °C)
• 1,75 ml de agua sin nucleasas (cualquier temperatura)
• 400 µl de tampón de acoplamiento (-20 °C)
• 440 µl de DMSO (-20 °C)
• 180 µl de hidroxilamina 4 M (-20 °C)
• 40 ml de tampón de lavado (4 °C o temperatura ambiente)
• 7 ml de tampón de unión de ADNc (temperatura ambiente)
• 20 ml de tampón de unión de ARNa (temperatura ambiente)
• 20 cartuchos de filtro de ARNa (temperatura ambiente)
• 40 tubos de recogida de ARNa (temperatura ambiente)
• 20 cartuchos de filtro de ADNc etiquetado + tubos (temperatura ambiente)
• 20 tubos de elución de ADNc (temperatura ambiente)
• 10 ml de agua sin nucleasas (cualquier temperatura)
• 20 cartuchos de filtro de ARNa etiquetado + tubos (temperatura ambiente)
• 20 tubos de elución de ARNa etiquetado (temperatura ambiente)
Incluye etiqueta o tinte No
Método de etiquetado Etiquetado indirecto
Transcriptasa inversa ArrayScript™
Tipo de muestra ARN Poly(A+), ARN total
Formato Kit
Línea de productos Ambion, MessageAmp
Cantidad 20 reacciones