missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ambion™ Agarose LE™, General Use

Código de producto. 10391075
Cambiar vista
Click to view available options
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
10391075 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10391075 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9042

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Prepare gels with concentrations as low as 0.5%

Ambion Agarose-LE™ (General Use) is a high-purity, functionally tested, general use agarose suitable for routine nucleic acid electrophoresis. It has a low electroendosmosis value (EEO -mr 0.103) ensuring high electrophoretic mobility of nucleic acids. Because of the high gel strength, easy-to-handle gels can be prepared with this agarose, at concentrations as low as 0.5%. This can improve the separation of larger DNA fragments (10 to 20 kb) over conventional electrophoresis techniques.

  • Separation Range: 100bp to >30kb

Accessory Product:

  • DNA can be rapidly recovered from this agarose with Spin Columns (Cat. No. AM10065) and is compatible with restriction endonuclease digestion and ligation.

Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) miRNA analysis
Cantidad 500g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.