Learn More
Ambersep™ 900(OH), resina de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319575 100 g 100 g
11329575 500 g 500 g
11339575 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19035.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9017-79-2
Specially sized for use in Ambersep resin systems and high-flow rate condensate polishing. It holds regenerable mixed bed applications such as the production of ultrapure water for semiconductor manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Especialmente dimensionadas para su uso en sistemas de resina Ambersep y pulido de condensados de alto caudal. Contiene aplicaciones de lecho mixto regenerables, como la producción de agua ultrapura para la fabricación de semiconductores.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9017-79-2
Número MDL MFCD00802695
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ambersep™ 900(OH)
Nombre de nota ion exchange resin
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.