Learn More
Amberlite™ HPR900, resina de intercambio iónico en forma de OH
Código de producto. 10713151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713151 100 g Frasco de plástico 100 g
10783331 500 g Frasco de plástico 500 g
10424225 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10713151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301341000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 197809-12-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197809-12-4
Número MDL MFCD00802695
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ambersep™ 900
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.45, harmonic mean size: 0.560 to 0.700mm,% <0.300mm: <0.5%,%>1.180mm: <5.0%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total volume capacity as is (OH):> 0.9 eq/L
Capacidad de retención de agua (OH): 66.0 to 75.0%
Color Marfil
Cantidad 100 g
RU– Solo para uso en investigación