Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlyst™ A26, forma OH, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656412 1 L Frasco de plástico 1 litro
10547434 100 mL Frasco de plástico 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202180010
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 39339-85-0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39339-85-0
Número MDL MFCD00145579
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlyst™ A26
Envase Frasco de plástico
Densidad 0.6750g/mL
Fieser 01,511; 02,227; 04,266; 05,355; 06,302; 07,182; 08,263
Índice Merck 10, 381
Cantidad 1 L