Learn More
Amberlyst™ Forma de hidróxido A26, TRC
Código de producto. 30314232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30314232 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30314232 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA39338550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlyst A26 Hydroxide Form
CAS 39339-85-0
Cantidad 50 g
Sinónimo Amberlyst™ A26 Hydroxide Form