Learn More
Amberlyst™ Forma de hidróxido A26, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amberlyst A26 Hydroxide Form |
| CAS | 39339-85-0 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Amberlyst™ A26 Hydroxide Form |