Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlyst™ A-26(OH), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473597 1000 g 1000 g
11483597 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17361.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39339-85-0
Amberlyst™ A-26(OH) is widely utilized to catalyze reactions such as aldol condensation and carbonylation. It is used to remove the anionic transition metal complexes from aqueous and non-aqueous mediums, acids and mercaptans from hydrocarbons and other non-polar solvents. It plays an essential role for the removal of oleic acid from chlorinated hydrocarbons and acids from phenol-acetone solutions. It is actively involved in the determination of cadmium by flow injection atomic absorption spectrometry and as packaging material for column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Amberlyst|r A-26(OH) se utiliza ampliamente para catalizar reacciones como la condensación aldólica y la carbonilación. Se utiliza para eliminar los complejos metálicos de transición aniónicos de medios acuosos y no acuosos, ácidos y mercaptanos de hidrocarburos y otros disolventes no polares. Desempeña un papel esencial en la eliminación del ácido oleico de los hidrocarburos clorados y los ácidos de las soluciones de fenol-acetona. Participa activamente en la determinación de cadmio por espectrometría de absorción atómica por inyección de flujo y como material de envasado para cromatografía en columna.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
La exposición al aire absorbe dióxido de carbono. Incompatible con ácidos fuertes, bases y oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39339-85-0
Número MDL MFCD00145579
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlyst™ A-26(OH)
Nombre de nota ion exchange resin
Cantidad 1000 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amberlite A-26(OH), ion exchange resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Amberlyst A 26