Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlyst™ A-21, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amberlyst™ A-21 |
| Forma física | Gránulos |
| Tamaño de partículas | Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.490 to 0.690mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <2.0% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Volumen capacidad total | (free base):> 1.30 eq/L |
| Capacidad de retención de agua | (free base): 52.0 to 62.0% |
| Fieser | 06,302; 07,182; 08,263 |
| Color | Marrón |
| Índice Merck | 10, 381 |
| Cantidad | 1 kg |