Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlyst™ A-21, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052800 250 g Frasco de plástico 250 g
10551071 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10052800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202172500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 9049-93-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9049-93-8
Número MDL MFCD00145842
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlyst™ A-21
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.490 to 0.690mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <2.0%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total (free base):> 1.30 eq/L
Capacidad de retención de agua (free base): 52.0 to 62.0%
Fieser 06,302; 07,182; 08,263
Color Marrón
Índice Merck 10, 381
Cantidad 250 g