Learn More
Resina de intercambio iónico (húmeda) Amberlyst™ 15, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10543951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10543951 25 g Frasco de plástico 25 g
10114270 500 g Frasco de plástico 500 g
13448448 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10543951 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202150250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9037-24-5
Fórmula molecular MFCD00145841
Peso molecular (g/mol) 0.00
Número MDL MFCD00145841
Clave InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metoxietano
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlyst™ 15
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70, harmonic mean size: 0.600 to 0.850mm,% <0.355mm: < 1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total (H):> 1.70 eq/L
Capacidad de retención de agua (H): 52.0 to 57.0%
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Color Marrón-gris
Cantidad 25 g