Learn More
Resina de intercambio iónico (húmeda) Amberlyst™ 15, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amberlyst™ 15 |
| Forma física | Gránulos |
| Tamaño de partículas | Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70, harmonic mean size: 0.600 to 0.850mm,% <0.355mm: < 1.0%,%>1.180mm: <5.0% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Volumen capacidad total | (H):> 1.70 eq/L |
| Capacidad de retención de agua | (H): 52.0 to 57.0% |
| Fieser | 05,355; 06,302; 09,256 |
| Color | Marrón-gris |
| Cantidad | 500 g |