Learn More
Amberlyst 15, MP Biomedicals™
Código de producto. 11433141 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11433141 100 g
11443141 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433141 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215033680
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soluble en agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9037-24-5
Fórmula molecular MFCD00145841
Peso molecular (g/mol) 0.00
Número MDL MFCD00145841
Clave InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metoxietano
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlyst 15(H)
Forma física Cuentas pequeñas
Color Marrón/Verde
Cantidad 100 g