Learn More
Resina de intercambio iónico (seca) Amberlyst™ 15, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10490091 500 g Frasco de plástico 500 g
10286540 25 g Frasco de plástico 25 g
10711424 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10490091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202145000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9037-24-5
Fórmula molecular MFCD00145841
Peso molecular (g/mol) 0.00
Número MDL MFCD00145841
Clave InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80972
SMILES *
Specifications
Nombre del producto químico o material Amberlyst™ 15
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0%
Envase Frasco de plástico
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Índice Merck 15, 377
Cantidad 500 g