Learn More
Amberlite XAD-7, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345335 500 g 500 g
11335335 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11345335 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19564.36
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 37380-43-1
Amberlite XAD-7 is used in chromatography media, enzyme immobilization and water purification. It is also used in the removal of relatively polar compounds from non aqueous solvents, non-aromatic compounds from polar solvent, recovery of plant extracts, antibiotics, enzymes and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Amberlite XAD-7 se utiliza en medios de cromatografía, inmovilización enzimática y purificación de agua. También se utiliza en la eliminación de compuestos relativamente polares de disolventes no acuosos, compuestos no aromáticos de disolventes polares, recuperación de extractos vegetales, antibióticos, enzimas y proteínas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37380-43-1
Número MDL MFCD00132705
Specifications
Nombre del producto químico o material Amberlite XAD-7
Índice Merck 14,382
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.