Learn More
Amberlite™ XAD-7 HP, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11976991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11976991 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10606062 100 g Frasco de plástico 100 GR
10216260 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11976991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202240025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37380-43-1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37380-43-1
Número MDL MFCD00132705
Specifications
Nombre del producto químico o material Amberlite™ XAD-7 HP
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg