Learn More
Amberlite™ XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11956991 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10721671 100 g Frasco de plástico 100 g
10206260 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11956991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202230025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9003-69-4 | C10H10
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-69-4
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 0.00
Número MDL MFCD00132704
Clave InChI MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
Nombre IUPAC 1,2-bis(etenil)benceno
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ XAD-4
Forma física Polvo cristalino o cristales
Tamaño de partículas 2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm)
Envase Frasco de plástico
Capacidad de retención de agua moisture holding capacity: 54.0 to 60.0%
Color Blanco
Cantidad 2.5 kg