Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amberlite™ XAD-4 |
| Forma física | Polvo cristalino o cristales |
| Tamaño de partículas | 2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Capacidad de retención de agua | moisture holding capacity: 54.0 to 60.0% |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 g |