Learn More
Amberlite XAD-16, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355335 100 g 100 g
11365335 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19565.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.05€
    50.65€ / 100 g
    Ahorro 10.40€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104219-63-8
Amberlite XAD-16 is a polymeric adsorbent widely utilized for adsorption of organic substances from aqueous systems and polar solvents. It is useful for the removal of detergents from protein solutions. It is also used in the recovery and purification of antibiotics, water soluble steroids, amino acids and proteins. It plays a vital role in the removal of non polar compounds from polar solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Amberlite XAD-16 es un adsorbente polimérico ampliamente utilizado para la adsorción de sustancias orgánicas de sistemas acuosos y disolventes polares. Es útil para la eliminación de detergentes de soluciones de proteínas. También se utiliza en la recuperación y purificación de antibióticos, esteroides solubles en agua, amino ácidos y proteínas. Desempeña un papel vital en la eliminación de compuestos no polares de disolventes polares.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104219-63-8
Número MDL MFCD00145831
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite XAD-16
Índice Merck 14,382
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.