Learn More
Amberlite XAD-1180, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372887 100 g 100 g
11382887 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16097.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97396-56-0
Polymeric adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, vitamins, amino acids, enzymes; for purification: gallium, myxovirescins, phosphoric acid, riboflavin salts. Amberlite™ XAD1180N can be used as a polymeric adsorbent. The regeneration of this adsorbent has been effective in alkaline medium and tests have shown the adsorbent efficiently removes chromium from tannery waste water. Mainly used in the Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Adsorbente polimérico para compuestos hidrofóbicos: antibióticos, vitaminas, amino ácidos, enzimas; para purificación: galio, mixovirescinas, ácido fosfórico o sales de riboflavina. Amberlite™ XAD1180N se puede utilizar como adsorbente polimérico. La regeneración de este adsorbente ha sido eficaz en el medio alcalino, y las pruebas han demostrado que el adsorbente elimina eficazmente el cromo del agua residual de la tenería. Lo que principalmente se utiliza en Amberlite XAD-1180 es una resina adsorbente polimérica que se suele utilizar en la purificación y preparación de compuestos hidrófobos, Amberlite XAD-1180 es una resina adsorbente polimérica que se suele utilizar en la purificación y preparación de compuestos hidrófobos, Amberlite XAD-1180 es una resina adsorbente polimérica que se suele utilizar en la purificación y preparación de compuestos hidrófobos, Amberlite XAD-1180 es una resina adsorbente polimérica que se suele utilizar en la purificación y preparación de compuestos hidrófobos, Amberlite XAD-1180 es una resina adsorbente polimérica que se suele utilizar en la purificación y preparación de compuestos hidrófobos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97396-56-0
Número MDL MFCD00145830
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite XAD-1180
Índice Merck 14,382
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.