Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite™ XAD 1180, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10277600 500 g Frasco de plástico 500 GR
10003400 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10277600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299155000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9003-69-4 | C10H10
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-69-4
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 0.00
Número MDL MFCD00132704
Clave InChI MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ XAD 1180
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.350 to 0.600mm, <0.250mm: <5.0%,>0.850mm: <10.0%
Envase Frasco de plástico
Capacidad de retención de agua moisture holding capacity: 61.0 to 67.0%
Color Blanco a amarillo
Índice Merck 14, 382
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC 1,2-bis(etenil)benceno