Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite™ IRN-78, forma OH, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10179679 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10179679 100 g Frasco de plástico 100 g
10575300 500 g Frasco de plástico 500 g
10545090 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10179679 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429291000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.60€
    25.65€ / 100 g
    Ahorro 3.95€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 11128-95-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11128-95-3
Número MDL MFCD00145822
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRN-78 ion-exchange resin
Forma física Solución
Nombre de nota Ion-exchange Resin, OH-form
Envase Frasco de plástico
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 100 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amberlite(TM) IRN78 resin, hydroxide form
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1