Learn More
Partículas ámbar Amberlite™ IRN-78, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437015 500 g 500 g
15447015 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045591.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Resina de intercambio de aniones fuertemente básica
Amberlite™ IRN-78 is widely employed in removing radioactive anions for example 131 Iodine and 133 Iodine from waste systems. It also removes the traces of chloride contamination from reactor coolant systems and controls the boron level in the primary system. At higher pH conditions, it is used to remove anionic impurities from secondary streams in the presence of ammonia, morpholine or other amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11128-95-3
Fórmula molecular Styrene-DVB
Número MDL MFCD00145822
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRN-78
Forma física Partículas ámbar
Color Ámbar
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Grado Aplicaciones nucleares
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amberlite IRN-78, ion exchange resin, nuclear grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: amberlite IRN 78