Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite™ IR-120(Na), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358206 500 g 500 g
11348206 100 g 100 g
11368206 2500 g 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15199.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 78922-04-0 | C13H10ClNO4S | 311.736 g/mol
Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin is used in water softening, dealkalinization and deionization. It is used for the recovery of toxic metals. It is also used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La resina de intercambio iónico Amberlite™ IR-120(Na) se utiliza en descalcificación, desalcalización y desionización del agua. Se utiliza para la recuperación de metales tóxicos. También se utiliza en el medio de separación para TLC, cromatografía en papel y LPLC.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Descalcificación, desalcalización y desionización del agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78922-04-0
Fórmula molecular C13H10ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 311.736
Número MDL MFCD00132707
Clave InChI APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
Nombre IUPAC ácido 3-[(3-clorofenil)sulfonilamino]benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin
Índice Merck 14,382
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.