Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite™ IRC-748, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10748501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10748501 250 g Frasco de plástico 250 GR
10153821 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335392500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 79620-28-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79620-28-3
Número MDL MFCD00132702
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRC-748
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70,% <0.300mm: <1.0%,%>1.000mm: <5.0%, harmonic mean size: 0.500 - 0.650mm
Envase Frasco de plástico
Capacidad de retención de agua (Na+): 60 to 65%
Densidad 0.7500g/mL
Índice Merck 14, 382
Cantidad 250 g