Learn More
Amberlite™ IRC-748, resina de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325345 1000 g 1 Kg
11315345 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19570.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80€
    117.65€ / 1 Kg
    Ahorro 25.15€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79620-28-3
Amberlite™ IRC-748, ion exchange resin is used as a chelating resin with high affinity for heavy metal cations compared to alkali or alkaline earth metals. It is also utilized in metal-chelation applications. Further, it is used in purification of brine in the chloralkali industry as well as the purification of process streams having trace metals. In addition to this, it is used in the electroplating industry and in the recovery of heavy metals from hydrometallurgical leach streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La resina de intercambio iónico Amberlite|r IRC-748 se utiliza como resina quelante con alta afinidad para cationes de metales pesados en comparación con metales alcalinos o alcalinotérreos. También se utiliza en aplicaciones de quelación de metales. Además, se utiliza en la purificación de la salmuera en la industria cloroalcalina, así como en la purificación de flujos de procesos que tienen trazas de metales. Además de esto, se utiliza en la industria de galvanoplastia y en la recuperación de metales pesados a partir de flujos de lixiviación hidrometalúrgica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79620-28-3
Número MDL MFCD00132702
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRC-748
Nombre de nota ion exchange resin
Olor Odorless
Índice Merck 14,382
Cantidad 1000 g
Información de solubilidad Insoluble in water.