Learn More
Amberlite™ IRA-96, resina de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370246 250 g 250 g
11360246 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32475.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39409-19-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39409-19-3
Número MDL MFCD00166430
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRA-96 ion exchange resin
Forma física Gránulos
Color Marrón
Cantidad 250 g