Learn More
Amberlite IRA-900, MP Biomedicals™
Código de producto. 11443131 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11443131 100 g
11453131 500 g
11463131 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443131 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215031980
CAS 9050-97-9
Fórmula molecular C4H12ClN
Peso molecular (g/mol) 109.60
Número MDL MFCD00132712
Clave InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
Nombre IUPAC tetrametilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite IRA-900
Forma física Sólido
Cantidad 100 g