Learn More
Amberlite™ IRA-900, resina de intercambio iónico en forma de Cl
Código de producto. 13458448 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13458448 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10321004 100 g Frasco de plástico 100 g
10226260 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13458448 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202310025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    203.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 22.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9050-97-9 | C4H12ClN | 109,60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9050-97-9
Fórmula molecular C4H12ClN
Peso molecular (g/mol) 109.60
Número MDL MFCD00132712
Clave InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRA-900
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis : uniformity coefficient: <1.8, harmonic mean size: 0.650 to 0.820mm, <0.300mm: <0.5%,> 1.180mm: <3.0%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total (Cl-):> 1.0 eq/L
Capacidad de retención de agua (Cl-): 58 to 64%
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 06,302; 07,182
Color Beige/Marrón a Marfil
Cantidad 2.5 kg
Nombre IUPAC tetrametilazanio; cloruro
RU– Solo para uso en investigación