Learn More
Amberlite™ IRA-900, resina de intercambio iónico en forma de Cl
Código de producto. 10321004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10321004 100 g Frasco de plástico 100 g
10226260 500 g Frasco de plástico 500 g
13458448 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10321004 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202311000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9050-97-9 | C4H12ClN | 109,60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9050-97-9
Fórmula molecular C4H12ClN
Peso molecular (g/mol) 109.60
Número MDL MFCD00132712
Clave InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRA-900
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis : uniformity coefficient: <1.8, harmonic mean size: 0.650 to 0.820mm, <0.300mm: <0.5%,> 1.180mm: <3.0%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total (Cl-):> 1.0 eq/L
Capacidad de retención de agua (Cl-): 58 to 64%
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 06,302; 07,182
Color Beige/Marrón a Marfil
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC tetrametilazanio; cloruro
RU– Solo para uso en investigación