Learn More
Amberlite™ IRA-410, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10230793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10230793 500 g Frasco de plástico 500 g
10716803 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10230793 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 202295000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9002-26-0
Número MDL MFCD00132710
Specifications
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRA-410
Envase Frasco de plástico
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 05,432; 06,302; 07,182
Cantidad 500 g
RU– Solo para uso en investigación