Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite IRA-410(CI), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443328 2500 g 2500 g
11423328 100 g 100 g
11433328 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17734.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.58€
    271.65€ / 2500 g
    Ahorro 63.93€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9002-26-0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-26-0
Número MDL MFCD00132710
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite IRA-410(Cl)
Nombre de nota ion exchange resin
Olor Amine-like
Índice Merck 14,382
Cantidad 2500 g