Learn More
Amberlite IRA-402(OH), ion exchange resin, Thermo Scientific™
Código de producto. 11453707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453707 100 g 100 g
11463707 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18185.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
Amberlite IRA-402(OH) ion exchange resin is a strongly basic gel-type anion exchange resin. It is used to adsorb uranium(VI) from sulphate, removal of cyanide and zinc cyanide. It is also used to produce perchlorate and the free nucleoside. Further, it is used for water conditioning.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52439-77-7
Número MDL MFCD00145564
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite IRA-402(OH)
Nombre de nota ion exchange resin
Densidad 0.656
Índice Merck 14,382
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.