Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite IRA-402(CI), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451080 500 g 500 g
11441080 100 g 100 g
11431080 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451080 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25556.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.73€
    58.65€ / 500 g
    Ahorro 14.08€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 52439-77-7
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52439-77-7
Número MDL MFCD00145564
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite IRA-402(Cl)
Nombre de nota ion exchange resin
Densidad 1.07
Cantidad 500 g