Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite™ IRA-402, forma Cl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10028991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10028991 250 g Frasco de plástico 250 g
10374502 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11996991 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10028991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369942500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 52439-77-7
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52439-77-7
Número MDL MFCD00145564
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRA-402
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.60, harmonic mean size: 0.600 to 0.750mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total (Cl):> 1.20 eq/L
Capacidad de retención de agua (Cl): 49.0 to 60.0%
Color Amarillo
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.