Learn More
Amberlite Cloruro IRA-402, TRC
Código de producto. 30327033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327033 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30327033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5243901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite IRA-402 Chloride
CAS 52439-77-7
Cantidad 1 g
Sinónimo Amberlite IRA-402 Chloride