Learn More
Amberlite Cloruro IRA-402, TRC
Código de producto. 30318197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318197 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30318197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA524390500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite IRA-402 Chloride
CAS 52439-77-7
Cantidad 500 mg
Sinónimo Amberlite IRA-402 Chloride