Learn More
Amberlite Cloruro IRA-402, TRC
Código de producto. 30328670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328670 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30328670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5243905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite IRA-402 Chloride
CAS 52439-77-7
Cantidad 5 g
Sinónimo Amberlite IRA-402 Chloride