Learn More
Amberlite™ IR120 (H+), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amberlite IR120 (H+) |
| Cantidad | 5 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.0977 |