Learn More
Amberlite™ IR120 (H+), TRC
Código de producto. 30180034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180034 10 g 10 g
30180222 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57601310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39389-20-3
Sinónimo Vinylbenzenesulfonic Acid-divinylbenzene Copolymer
SMILES OS(=O)(=O)c1ccccc1C=C.C=Cc2ccccc2C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite IR120 (H+)
Cantidad 10 g
Condiciones de envío Room Temperature
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0977