Learn More
Amberlite™ IR120, H form, ion-exchange resin, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
Resina de intercambio iónico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amberlite™ IR120 |
| Forma física | Beads |
| Tamaño de partículas | Particle size analysis: uniformity coefficient <1.8, harmonic mean size: 0.620 to 0.830mm,% <0.300mm: <2.0%,%>1.180mm: <3.0% |
| Envase | Plastic drum |
| Volumen capacidad total | (H+):> 1.8 eq/L |
| Capacidad de retención de agua | (H+): 53.0 to 58.0% |
| Color | Amber to Brown/Yellow |
| Cantidad | 5 kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Amberlite|TS IR120 H resin