Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite™ FPC3500, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10339612 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10339612 250 g 250 g
10389852 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10339612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389992500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12125-02-9
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ FPC3500
Forma física Gránulos
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Capacidad de intercambio iónico Total exchange capacity (H):min. 2.60 eq/L
Tamaño de partículas Uniformity coefficient:max. 2.00, Harmonic mean size:0.450 to 0.650mm, Particle size (<0.300mm): max. 2.0%, (>1.180mm): max. 5.0%
Envase Frasco de plástico
Número MDL MFCD08460528
Capacidad de retención de agua Moisture hold cont.(H):60.0 to 70.0%
Densidad 1.3500g/mL
Color Amarillo
Cantidad 250 g